Principaux documents
L419524
(3Z)-3-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-5-BROMO-1-PROPYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17BrN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.414
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.