L418099
2,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.475
Numéro MDL:
Autres remarques