Principaux documents
L417513
N-[4-({[(BUTYLAMINO)CARBONYL]AMINO}SULFONYL)PHENYL]-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H31N7O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
609.731
Numéro MDL:
Autres remarques