Principaux documents
L411833
N-(3,5-DICHLOROPHENYL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl2N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.3
Numéro MDL:
Autres remarques