L411345
N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-PYRAZINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.462
Numéro MDL:
Autres remarques