Principaux documents
L410497
4-{[(E,2Z)-2-CHLORO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18ClN5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.906
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.