L408611
5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4-{[(E)-(5-METHYL-2-THIENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.487
Numéro MDL:
Autres remarques