Principaux documents
L408344
2-{[4-AMINO-5-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.