Documents
L407917
3-(4-ETHYLPHENYL)-5-[(4-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE COMPOUND WITH PROPANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25FN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.511
Numéro MDL:
Autres remarques