Principaux documents
L407534
ISOPROPYL ((4-AMINO-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.415
Numéro MDL:
Autres remarques