Principaux documents
L407054
N-(2-BROMO-4,6-DIFLUOROPHENYL)-2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H13BrClF2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.786
Numéro MDL:
Autres remarques