L404446
N-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.381
Numéro MDL:
Autres remarques