Principaux documents
L404004
2-ETHOXY-4-(2-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.579
Numéro MDL:
Autres remarques