Principaux documents
L400254
4-BROMO-2-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H19BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.356
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.