Documents
L395129
2-ETHOXY-4-((E)-{[(5-ISOPROPYL-2-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.588
Numéro MDL:
Autres remarques