Documents
L394904
3-(2-((4-ALLYL-2-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.937
Numéro MDL:
Autres remarques