L392987
4-BROMO-2-(2-((4-BUTOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24BrClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
559.849
Numéro MDL:
Autres remarques