Principaux documents
L392154
4-BROMO-2-(2-(2-PYRAZINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12BrClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.689
Numéro MDL:
Autres remarques