Key Documents
L390003
1-(2-STEAROYLCARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C37H50N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
586.822
Numéro MDL:
Autres remarques