Documents
L387134
2-(2-(3-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.442
Numéro MDL:
Autres remarques