L386847
4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H22Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.405
Numéro MDL:
Autres remarques