Principaux documents
L384941
4-BROMO-2-(2-ISONICOTINOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.257
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.