L384704
4-BROMO-2-(2-(4-CHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14BrClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.714
Numéro MDL:
Autres remarques