Principaux documents
L383597
2-(2-(3-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.816
Numéro MDL:
Autres remarques