Principaux documents
L383570
4-(2-((4-CHLOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.897
Numéro MDL:
Autres remarques