Principaux documents
L381470
1-(2-((3-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
504.012
Numéro MDL:
Autres remarques