Principaux documents
L380000-HH
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Synonyme(s) :
DCI activator solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 6 × 180 mL (L380018-06)
Concentration
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Compatibilité
configured for ABI
Notes préparatoires
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)