Principaux documents
L374857
4-[(E)-({[(3,4-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-ETHOXYPHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.559
Numéro MDL:
Autres remarques