Principaux documents
L367311
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[4-ETHYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.432
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.