Principaux documents
L365319
METHYL (3-((4-CHLOROBENZOYL)HYDRAZONO)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.783
Numéro MDL:
Autres remarques