Documents
L364053
[3-AMINO-6-(4-BROMOPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H11BrF4N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.296
Numéro MDL:
Autres remarques