Principaux documents
L363081
5-(3-FLUOROBENZYLIDENE)(1,3)THIAZOLO(3,2-B)(1,2,4)TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H6FN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.252
Numéro MDL:
Autres remarques