Principaux documents
L362700
5-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-4-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H24FNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.528
Numéro MDL:
Autres remarques