Documents
L360880
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-(4-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.467
Numéro MDL:
Autres remarques