Principaux documents
L360694
(3Z)-5-BROMO-1-HEXYL-3-(4-OXO-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23BrN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.451
Numéro MDL:
Autres remarques