Documents
L360309
(5E)-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-ETHOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.886
Numéro MDL:
Autres remarques