Principaux documents
L354244
ETHYL ((3Z)-3-{[(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)ACETYL]HYDRAZONO}-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.