Documents
L350176
4-[4-(ALLYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-5-(3-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.51
Numéro MDL:
Autres remarques