Principaux documents
L349402
N-(2-FURYLMETHYL)-2-{[(2E)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.534
Numéro MDL:
Autres remarques