Principaux documents
L344583
N-(2-FURYLMETHYL)-3-METHYL-1-PHENYL-1H-THIENO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.403
Numéro MDL:
Autres remarques