Documents
L341487
6-(2,4-DICHLOROPHENYL)-7-(4-FLUOROPHENYL)-2-METHOXY-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17Cl2FN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.344
Numéro MDL:
Autres remarques