Principaux documents
L339237
3-((5E)-5-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16ClNO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.936
Numéro MDL:
Autres remarques