L334731
(5-(4-ETHYLBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.393
Numéro MDL:
Autres remarques