Principaux documents
L333654
4-((3-(1-CARBOXYETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)ME)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.375
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.