Principaux documents
L330833
N-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-4-(4-BROMOPHENYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H30BrN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.538
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.