Principaux documents
L329673
2,7,7-TRIMETHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.513
Numéro MDL:
Autres remarques