Principaux documents
L328030
ETHYL 7-METHOXY-3-(4-METHOXYPHENYL)-3,3A,4,5-TETRAHYDRO-2H-BENZO[G]INDAZOLE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.448
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.