Principaux documents
L325872
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-{3-BROMO-5-METHOXY-4-[(2-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-4-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21BrN8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.368
Numéro MDL:
Autres remarques