Principaux documents
L324450
(3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-(4-METHYLPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.22
Numéro MDL:
Autres remarques