Principaux documents
L324108
3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-1-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.35
Numéro MDL:
Autres remarques